Läs mer
Thermo Scientific™ Halt™ cocktail med proteashämmare , EDTA-fri (100X)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterDescripción
Thermo Scientific Halt Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-fria (100X), är färdiga koncentrerade lagerlösningar av proteashämmare för tillsats till prover för att förhindra proteolytisk nedbrytning under celllys och proteinextraktion.
Egenskaper hos Stop Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-fri (100X):
- Bekvämt—är det kylskåpsstabila, 100X flytande formatet mer effektivt och enklare att använda än enskilda inhibitorer eller andra format; pipettera bara exakt den mängd du behöver
- Inga proprietära ingredienser—som är fullt avslöjade innehåller optimerade koncentrationer av sex bredspektrumproteashämmare AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin och pepstatin A, stabiliserade i högkvalitativ dimetylsulfoxid (DMSO)
- Flera förpackningsstorlekar—kan välja mellan flera förpackningsstorlekar, inklusive engångsmikrorör som håller proteashämmare fräscha och minskar risken för reagenskontaminering
- EDTA-fria formuleringar—säkerställer kompatibilitet med isoelektrisk fokusering
- Lysisbuffer-kompatibel—användning med Thermo Scientific Pierce Cell Lysis-buffertar eller nästan alla andra kommersiella eller hemmagjorda detergentbaserade lysreagens. Tillsätt 10 μl koncentrerad cocktail per 1 ml lysbuffert för att säkerställa fullständig skydd av det resulterande proteinextraktet.
Användningsområden:
- Skydd av intakta, aktiva cellulära proteiner mot nedbrytning av endogena proteaser
- Hemmning av proteasaktivitet från lysater framställda med olika metoder, inklusive Thermo Scientific Pierce celllysreagenser, andra kommersiellt formulerade cell- eller vävnadslysprodukter, sonikering, press, blenderhomogenisering eller upprepad frys/tö-cykling
- Screening av extrakt för proteolytisk aktivitet
- Studiet av proteolys i regleringen av cellulära processer
Proteaser utgör en stor kategori av enzymer, inklusive endopeptidaser och exopeptidaser, som katalyserar den hydrolytiska nedbrytningen av proteiner till peptider eller aminosyror i en mängd olika cell- och vävnadstyper. Proteaser regleras och uppdelas i levande celler, men celllysering frisätter och blandar dem med andra extraherade proteiner. Deras aktivitet kan därför leda till förlust av ett stort antal värdefulla proteiner, vilket påverkar nedströmstillämpningar negativt. Av denna anledning är det vanligt att man spetsar cellyseringsbuffertar eller cellextrakter med en cocktail av föreningar som är kända för att inaktivera eller hämma proteaser. Halt cocktail med proteashämmare hämmar effektivt serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser och aminopeptidaser som vanligtvis förekommer i cellulära lysatprover. Vanliga och EDTA-fria formuleringar ger hämning av metalloproteaser respektive kompatibilitet med 2D-elektrofores.
Relaterade produkter
- Halt™ Protease Inhibitor Engångscocktail (100X) (Kat. Nr. 78430)
Especificaciones
Especificaciones
| Produkttyp | Cocktail av proteashämmare |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Halt |
| Buffert | Lysisbuffert |
| Reagenstyp | Proteashämmare |
| Inhibitorer | Proteashämmare |
| Kvantitet | 24 x 100 μ l |
Seguridad y manipulación
- Halt Protease Inhibitor Cocktail
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonyl fluoride, 4-(2-aminoethyl)-hydrochloride
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.