Läs mer
Thermo Scientific™ Halt™ cocktail med proteashämmare , EDTA-fri (100X)
Produktkod. 11804111 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
10 mL
24 x 100 μ l
Förpackningsstorlek:
1ml
5ml
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11804111 5 mL 5ml
10444414 24 x 100 μ l Varje
11824111 10 mL -
10320015 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11804111 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 78437
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Hämmar proteolytisk nedbrytning under cellysering och proteinextraktion med dessa färdiga koncentrerade stamlösningar av proteashämmare.
Thermo Scientific Halt Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-fria (100X), är färdiga koncentrerade lagerlösningar av proteashämmare för tillsats till prover för att förhindra proteolytisk nedbrytning under celllys och proteinextraktion.
Egenskaper hos Stop Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-fri (100X):
  • Bekvämt—är det kylskåpsstabila, 100X flytande formatet mer effektivt och enklare att använda än enskilda inhibitorer eller andra format; pipettera bara exakt den mängd du behöver
  • Inga proprietära ingredienser—som är fullt avslöjade innehåller optimerade koncentrationer av sex bredspektrumproteashämmare AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin och pepstatin A, stabiliserade i högkvalitativ dimetylsulfoxid (DMSO)
  • Flera förpackningsstorlekar—kan välja mellan flera förpackningsstorlekar, inklusive engångsmikrorör som håller proteashämmare fräscha och minskar risken för reagenskontaminering
  • EDTA-fria formuleringar—säkerställer kompatibilitet med isoelektrisk fokusering
  • Lysisbuffer-kompatibel—användning med Thermo Scientific Pierce Cell Lysis-buffertar eller nästan alla andra kommersiella eller hemmagjorda detergentbaserade lysreagens. Tillsätt 10 μl koncentrerad cocktail per 1 ml lysbuffert för att säkerställa fullständig skydd av det resulterande proteinextraktet.
Användningsområden:
  • Skydd av intakta, aktiva cellulära proteiner mot nedbrytning av endogena proteaser
  • Hemmning av proteasaktivitet från lysater framställda med olika metoder, inklusive Thermo Scientific Pierce celllysreagenser, andra kommersiellt formulerade cell- eller vävnadslysprodukter, sonikering, press, blenderhomogenisering eller upprepad frys/tö-cykling
  • Screening av extrakt för proteolytisk aktivitet
  • Studiet av proteolys i regleringen av cellulära processer
Proteaser utgör en stor kategori av enzymer, inklusive endopeptidaser och exopeptidaser, som katalyserar den hydrolytiska nedbrytningen av proteiner till peptider eller aminosyror i en mängd olika cell- och vävnadstyper. Proteaser regleras och uppdelas i levande celler, men celllysering frisätter och blandar dem med andra extraherade proteiner. Deras aktivitet kan därför leda till förlust av ett stort antal värdefulla proteiner, vilket påverkar nedströmstillämpningar negativt. Av denna anledning är det vanligt att man spetsar cellyseringsbuffertar eller cellextrakter med en cocktail av föreningar som är kända för att inaktivera eller hämma proteaser. Halt cocktail med proteashämmare hämmar effektivt serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser och aminopeptidaser som vanligtvis förekommer i cellulära lysatprover. Vanliga och EDTA-fria formuleringar ger hämning av metalloproteaser respektive kompatibilitet med 2D-elektrofores.
Relaterade produkter
  • Halt™ Protease Inhibitor Engångscocktail (100X) (Kat. Nr. 78430)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cocktail av proteashämmare
Innehåll och lagring Upon receipt store at 4°C
Form Vätska
Produktlinje Halt
Buffert Lysis Buffer
Reagenstyp Proteashämmare
Inhibitorer Proteashämmare
Kvantitet 5 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Protease Inhibitor Cocktail
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulphonyl fluoride hydrochloride