Beskrivning
Thermo Scientific™ Halt Protease Inhibitor Cocktails är färdiga koncentrerade lagerlösningar av proteashämmare för tillsats till prover för att förhindra proteolytisk nedbrytning under celllys och proteinextraktionsprocesser.
Halt cocktails med proteashämmare är 100X-lösningar som innehåller optimerade koncentrationer av sex proteashämmare med brett spektrum stabiliserade i högkvalitativ dimetylsulfoxid (DMSO). Cocktails hämmar effektivt serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser och aminopeptidaser som vanligtvis finns i cellulära lysatprover. Enkel förvaring vattenbaserat format möjliggör bekväm förvaring i kylrum utan frysning, i motsats till DMSO-baserade cocktails Vanliga och EDTA-fria formuleringar ger hämning av metalloproteaser respektive kompatibilitet med 2D-elektrofores. De stabila, koncentrerade vätskecocktails är lätta att använda, och de många olika förpackningsstorlekarna gör Halt cocktail med proteashämmande exceptionellt praktiska för både exceptionellt praktiska för både småskalig och storskalig användning.
Höjdpunkter:
- Bättre än tabletter – är det kylskskåpsstabila, 100X flytande formatet mer effektivt och enklare att använda än enskilda inhibitorer eller andra format; pipettera bara exakt den mängd du behöver
- Inga proprietära ingredienser – som är fullt avslöjade innehåller AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin och pepstatin A i DMSO
- Flera förpackningsstorlekar – kan välja mellan flera förpackningsstorlekar, inklusive engångsmikrorör som håller proteashämmare fräscha och minskar risken för reagenskontaminering
- Två populära formuleringar: – regelbunden formulering inkluderar en separat flaska med EDTA-lösning för valfri metalloroteasehämning; EDTA-fri formulering säkerställer kompatibilitet med isoelektrisk fokusering
- Lysis-buffertkompatibel – användning med Thermo Scientific Pierce™ Cell Lysis Buffers eller nästan alla andra kommersiella eller hemmagjorda detergentbaserade lysreagenser
Innehåller:
Cocktails med proteashämmare med EDTA inkluderar separat 0,5 M EDTA-lösning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cocktail av proteashämmare |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande lagra vid 4 °C |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Halt |
| Buffert | Lysisbuffert |
| Reagenstyp | Proteashämmare |
| Tillräckligt för | 240 ml prov |
| Inhibitorer | Proteashämmare |
| Kvantitet | 24 x 100 μ l |
Säkerhet och hantering
- Halt Protease Inhibitor Cocktail (100X)
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-(2-aminoethyl)-benzenesulfonyl fluoride hydrochloride