Läs mer
Thermo Scientific™ Halt™ Proteashämmande cocktail (100X)
Produktkod. 11834101 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
5 mL
10 mL
24 x 100 μL
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
5ml
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11834101 5 mL 5ml
10720825 24 x 100 μL Varje
11814111 10 mL 10ml
10516495 1 mL 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11834101 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 78429
Grundläggande proteinbiologi
Använd kampanjkoden 27946
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Hämmar proteolytisk nedbrytning under cellysering och proteinextraktion med dessa färdiga koncentrerade stamlösningar av proteashämmare.
Thermo Scientific™ Halt Protease Inhibitor Cocktails är färdiga koncentrerade lagerlösningar av proteashämmare för tillsats till prover för att förhindra proteolytisk nedbrytning under celllys och proteinextraktionsprocesser.
Halt cocktails med proteashämmare är 100X-lösningar som innehåller optimerade koncentrationer av sex proteashämmare med brett spektrum stabiliserade i högkvalitativ dimetylsulfoxid (DMSO). Cocktails hämmar effektivt serinproteaser, cysteinproteaser, asparaginsyraproteaser och aminopeptidaser som vanligtvis finns i cellulära lysatprover. Enkel förvaring vattenbaserat format möjliggör bekväm förvaring i kylrum utan frysning, i motsats till DMSO-baserade cocktails Vanliga och EDTA-fria formuleringar ger hämning av metalloproteaser respektive kompatibilitet med 2D-elektrofores. De stabila, koncentrerade vätskecocktails är lätta att använda, och de många olika förpackningsstorlekarna gör Halt cocktail med proteashämmande exceptionellt praktiska för både exceptionellt praktiska för både småskalig och storskalig användning.
Höjdpunkter:
  • Bättre än tabletter – är det kylskskåpsstabila, 100X flytande formatet mer effektivt och enklare att använda än enskilda inhibitorer eller andra format; pipettera bara exakt den mängd du behöver
  • Inga proprietära ingredienser – som är fullt avslöjade innehåller AEBSF, aprotinin, bestatin, E-64, leupeptin och pepstatin A i DMSO
  • Flera förpackningsstorlekar – kan välja mellan flera förpackningsstorlekar, inklusive engångsmikrorör som håller proteashämmare fräscha och minskar risken för reagenskontaminering
  • Två populära formuleringar: – regelbunden formulering inkluderar en separat flaska med EDTA-lösning för valfri metalloroteasehämning; EDTA-fri formulering säkerställer kompatibilitet med isoelektrisk fokusering
  • Lysis-buffertkompatibel – användning med Thermo Scientific Pierce™ Cell Lysis Buffers eller nästan alla andra kommersiella eller hemmagjorda detergentbaserade lysreagenser
Innehåller:
Cocktails med proteashämmare med EDTA inkluderar separat 0,5 M EDTA-lösning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Cocktail av proteashämmare
Innehåll och lagring Upon receipt store at 4°C
Form Vätska
Produktlinje Halt
Buffert Lysis Buffer
Reagenstyp Proteashämmare
Inhibitorer Proteashämmare
Kvantitet 5 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Halt Protease Inhibitor Cocktail (100X)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Benzenesulfonylfluoride, 4-(2-aminoethyl)-, hydrochloride (1:1)