Läs mer
Thermo Scientific™ Halt™ cocktail med proteas- och fosfatashämmare (100X)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Allt-i-ett Thermo Scientific™ Halt cocktail med proteas- och fosfatashämmare ger bekvämligheten med en enda lösning med fullt provskydd.
Ytterligare information och onlinebeställning
Denna Halt cocktail med proteas- och fosfatashämmare med brett spektrum är specifikt optimerad för att skydda proteiner från nedbrytning under extraktion och rening. Cocktailen innehåller hämmare mot de viktigaste klasserna av proteaser och fosfataser, med inriktning på aminopeptidaser, cystein- och serinproteaser samt serin/treonin- och proteintyrosinfosfataser. 100X-cocktails, som finns i vanliga och EDTA-fria beredningar och i flera förpackningsformat, är kylskåpsstabila vätskor som är mycket enkla att använda för nästan alla prover och experimentella omfattningar.
Höjdpunkter:
- Komplett skydd allt-i-ett-cocktail innehåller både proteas- och fosfatashämmare
- Flera förpackningsstorlekar välj mellan fyra praktiska förpackningsstorlekar för att matcha nästan vilken omfattning som helst
- Bekväm 100X flytande formulering är mycket enklare och effektivare att använda än enskilda hämmare och andra format
- Enkel förvaring vattenbaserat format möjliggör bekväm förvaring i kylrum utan frysning, i motsats till DMSO-baserade cocktails
- Kompatibel kan användas i masspektrometri (MS) eftersom den inte innehåller AEBSF, som kan orsaka att toppar förskjuts
- Validerad helt kompatibel med Thermo Scientific Pierce™ cellyseringsbuffertar
Inkluderar:
Formuleringar med och utan kompletterande vial med EDTA för metalloproteashämning, som båda erbjuds i fyra förpackningsstorlekar.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cocktail med proteas- och fosfatashämmare |
| Innehåll och lagring | Upon receipt store at 4°C |
| Form | Liquid |
| Produktlinje | Halt |
| Buffert | Lysis Buffer |
| Reagenstyp | Proteashämmare, fosfatashämmare |
| Inhibitorer | Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor |
| Kvantitet | 24 x 100 μL |
Säkerhet och hantering
- HAlt protease
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P330-Skölj munnen.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: trisodium orthovanadate, sodium fluoride