Läs mer
Thermo Scientific™ Halt™ cocktail med proteas- och fosfatashämmare (100X)
Produktkod. 10085973 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
24 x 100 μL
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
2400µL
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10085973 1 mL 1ml
10025743 24 x 100 μL 2400µL
11854111 10 mL 10ml
10137963 5 x 1 mL Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10085973 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 78440
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förhindra proteinnedbrytning och stabilisera fosforylering med denna allt-i-ett-cocktail av proteas- och fosfatashämmare.
Allt-i-ett Thermo Scientific™ Halt cocktail med proteas- och fosfatashämmare ger bekvämligheten med en enda lösning med fullt provskydd.
Ytterligare information och onlinebeställning
Denna Halt cocktail med proteas- och fosfatashämmare med brett spektrum är specifikt optimerad för att skydda proteiner från nedbrytning under extraktion och rening. Cocktailen innehåller hämmare mot de viktigaste klasserna av proteaser och fosfataser, med inriktning på aminopeptidaser, cystein- och serinproteaser samt serin/treonin- och proteintyrosinfosfataser. 100X-cocktails, som finns i vanliga och EDTA-fria beredningar och i flera förpackningsformat, är kylskåpsstabila vätskor som är mycket enkla att använda för nästan alla prover och experimentella omfattningar.
Höjdpunkter:
  • Komplett skydd allt-i-ett-cocktail innehåller både proteas- och fosfatashämmare
  • Flera förpackningsstorlekar välj mellan fyra praktiska förpackningsstorlekar för att matcha nästan vilken omfattning som helst
  • Bekväm 100X flytande formulering är mycket enklare och effektivare att använda än enskilda hämmare och andra format
  • Enkel förvaring vattenbaserat format möjliggör bekväm förvaring i kylrum utan frysning, i motsats till DMSO-baserade cocktails
  • Kompatibel kan användas i masspektrometri (MS) eftersom den inte innehåller AEBSF, som kan orsaka att toppar förskjuts
  • Validerad helt kompatibel med Thermo Scientific Pierce™ cellyseringsbuffertar
Inkluderar:
Formuleringar med och utan kompletterande vial med EDTA för metalloproteashämning, som båda erbjuds i fyra förpackningsstorlekar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail
Innehåll och lagring Upon receipt store at 4°C
Form Liquid
Produktlinje Halt
Buffert Lysis Buffer
Reagenstyp Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor
Inhibitorer Protease Inhibitor, Phosphatase Inhibitor
Kvantitet 1 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail (100X)
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate