Läs mer
Thermo Scientific™ Halt™ Proteas- och fosfatasinhibitorcocktail, EDTA-fri (100X)
Produktkod. 10127963 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
10 mL
24 x 100 μ l
5 x 1 mL
Förpackningsstorlek:
10ml
1ml
Paket med 24
Paket med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10127963 1 mL 1ml
10311494 24 x 100 μ l Paket med 24
11844111 5 x 1 mL Paket med 5
10289853 10 mL 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10127963 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 78441
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2890.00 SEK
    2485.65 SEK / 1ml
    Save 404.35 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förhindra proteinnedbrytning och stabilisera fosforylering med denna allt-i-ett-cocktail av proteas- och fosfatashämmare.
Den allt-i-ett-baserade Thermo Scientific™ Halt Protease och fosfatasinhibitorcocktailen ger bekvämligheten av en enda lösning med full provskydd.
Denna Halt cocktail med proteas- och fosfatashämmare med brett spektrum är specifikt optimerad för att skydda proteiner från nedbrytning under extraktion och rening. Cocktailen innehåller hämmare mot de viktigaste klasserna av proteaser och fosfataser, med inriktning på aminopeptidaser, cystein- och serinproteaser samt serin/treonin- och proteintyrosinfosfataser. 100X-cocktails, som finns i vanliga och EDTA-fria beredningar och i flera förpackningsformat, är kylskåpsstabila vätskor som är mycket enkla att använda för nästan alla prover och experimentella omfattningar.
Höjdpunkter:
  • Fullständig skydds-allt-i-ett-cocktail – innehåller både proteas- och fosfatashämmare
  • Flera förpackningsstorlekar – kan välja mellan fyra bekväma förpackningsstorlekar som passar nästan vilken skala som helst
  • Praktiskt nog – är 100X flytande formulering mycket enklare och mer effektiv att använda än enskilda inhibitorer och andra format
  • Enkel lagring – med vattenbaserat format möjliggör bekväm förvaring i kylrummet utan att frysa, till skillnad från DMSO-baserade cocktails
  • Compatible – kan användas inom masspektrometri (MS) eftersom det inte innehåller AEBSF, vilket kan orsaka att toppar förskjuts
  • Validerad – fullt kompatibel med Thermo Scientific Pierce™ Cell Lysis-buffertar
Innehåller:
Formuleringar med och utan kompletterande vial med EDTA för metalloproteashämning, som båda erbjuds i fyra förpackningsstorlekar.
Förvaringskrav:
Vid mottagning handlar du på 4 °C. Frys inte produkten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Halt cocktail med proteas- och fosfatashämmare , EDTA-fri
Produkttyp Cocktail med proteas- och fosfatashämmare
Innehåll och lagring Vid mottagande förvara vid 4 °C. Produkten levereras med en ispåse. Frys inte produkten.
Form Vätska
Produktlinje Halt
Buffert Lysisbuffert
Reagenstyp Proteashämmare, fosfatashämmare
Inhibitorer Proteashämmare, fosfatashämmare
Kvantitet 1 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Halt Protease & Phosphatase Inhibitor Cocktail EDTA-Free
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P330-Skölj munnen.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: trisodium orthovanadate, sodium fluoride