Läs mer
Thermo Scientific™ Halt™ Proteas- och fosfatasinhibitorcocktail, EDTA-fri (100X)
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Allt-i-ett Thermo Scientific™ Halt cocktail med proteas- och fosfatashämmare ger bekvämligheten med en enda lösning med fullt provskydd.
Ytterligare information och onlinebeställning
Denna Halt cocktail med proteas- och fosfatashämmare med brett spektrum är specifikt optimerad för att skydda proteiner från nedbrytning under extraktion och rening. Cocktailen innehåller hämmare mot de viktigaste klasserna av proteaser och fosfataser, med inriktning på aminopeptidaser, cystein- och serinproteaser samt serin/treonin- och proteintyrosinfosfataser. 100X-cocktails, som finns i vanliga och EDTA-fria beredningar och i flera förpackningsformat, är kylskåpsstabila vätskor som är mycket enkla att använda för nästan alla prover och experimentella omfattningar.
Höjdpunkter:
- Komplett skydd– allt-i-ett-cocktail innehåller både proteas- och fosfatashämmare
- Flera förpackningsstorlekar– välj mellan fyra praktiska förpackningsstorlekar för att matcha nästan vilken skala som helst
- Bekväm– 100X flytande formulering är mycket enklare och effektivare att använda än enskilda hämmare och andra format
- Enkel förvaring– vattenbaserat format möjliggör bekväm förvaring i kylrum utan frysning, i motsats till DMSO-baserade cocktails
- Kompatibel– kan användas i masspektrometri (MS) eftersom den inte innehåller AEBSF, vilket kan orsaka att toppar skiftar
- Validerad– helt kompatibel med Thermo Scientific Pierce™ cellyseringsbuffertar
Inkluderar:
Formuleringar med och utan kompletterande vial med EDTA för metalloproteashämning, som båda erbjuds i fyra förpackningsstorlekar.
Förvaringskrav:
Vid mottagande förvara i 4°C. Frys inte produkten.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA-Free |
| Produkttyp | Cocktail med proteas- och fosfatashämmare |
| Innehåll och lagring | Vid mottagande förvara vid 4 °C. Produkten levereras med en ispåse. Frys inte produkten. |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | Halt |
| Buffert | Lysis Buffer |
| Reagenstyp | Proteashämmare, fosfatashämmare |
| Inhibitorer | Proteashämmare, fosfatashämmare |
| Kvantitet | 5 x 1 mL |
Säkerhet och hantering
- Halt Protease and Phosphatase Inhibitor Cocktail, EDTA-free (100X)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: sodium fluoride, trisodium tetraoxovanadate