Läs mer
O&M Halyard Snabbkontrollsteriliseringsomslag (H400)
Produktkod. 30274673 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Mått (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tum)
114 x 114 cm (45 x 45 tum)
121 x 121 cm (48 x 48 tum)
137 x 137 cm (54 x 54 tum)
137 x 182 cm (54 x 72 tum)
60 x 60 cm (24 x 24 tum)
91 x 91 cm (36 x 36 tum)
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30274673 60 x 60 cm (24 x 24 tum)
30274774 91 x 91 cm (36 x 36 tum)
30274660 101 x 101 cm (40 x 40 tum)
30274697 114 x 114 cm (45 x 45 tum)
30274721 121 x 121 cm (48 x 48 tum)
30274733 137 x 137 cm (54 x 54 tum)
30274735 137 x 182 cm (54 x 72 tum)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30274673 Leverantör O&M Leverantörsnummer 34183
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använder Halyard Quick Check-inpackningar är ett snabbt och enkelt sätt att säkerställa att instrumentets sterilitet är kompromisslös.
  • Inspektera brickorna enklare och snabbare än någonsin
  • Överlägset mikrobiellt barriärskydd med patenterat Powerguard teknologi
  • Godkänd för alla samma steriliseringssystem som Halyard Kimguard Enstegsinpackning
  • Tillverkad av återvinningsbart tyg av polypropen nr. 5
  • Tillverkad i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Möter NFPA Klass 1
Färg Blått
För användning med (utrustning) De flesta handfatset, instrumentset, procedurbrickor, stora linnepaket och borrar (9 till 13 lb.)
Material SMS Tyg (H400)
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Mått (L x B) 60 x 60 cm (24 x 24 tum)
Längd (engelska) 24 tum
Bredd (engelska) 24 tum
Produkttyp Steriliseringsomslag
Längd (metrisk) 60 cm
Bredd (metrisk) 60 cm