Läs mer
O&M Halyard Snabbkontrollsteriliseringsomslag (H500)
Produktkod. 30274685 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Mått (L x B):
114 x 114 cm (45 x 45 tum)
121 x 121 cm (48 x 48 tum)
137 x 137 cm (54 x 54 tum)
137 x 182 cm (54 x 72 tum)
45 x 45 cm (18 x 18 tum)
60 x 60 cm (24 x 24 tum)
76 x 76 cm (30 x 30 tum)
91 x 91 cm (36 x 36 tum)
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30274685 121 x 121 cm (48 x 48 tum)
30274782 45 x 45 cm (18 x 18 tum)
30274747 60 x 60 cm (24 x 24 tum)
30274663 76 x 76 cm (30 x 30 tum)
30274732 91 x 91 cm (36 x 36 tum)
30274759 114 x 114 cm (45 x 45 tum)
30274761 137 x 137 cm (54 x 54 tum)
30274714 137 x 182 cm (54 x 72 tum)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30274685 Leverantör O&M Leverantörsnummer 34148
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använder Halyard Quick Check-inpackningar är ett snabbt och enkelt sätt att säkerställa att instrumentets sterilitet är kompromisslös.
  • Inspektera brickorna enklare och snabbare än någonsin
  • Överlägset mikrobiellt barriärskydd med patenterat Powerguard teknologi
  • Godkänd för alla samma steriliseringssystem som Halyard Kimguard Enstegsinpackning
  • Tillverkad av återvinningsbart tyg av polypropen nr. 5
  • Tillverkad i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Möter NFPA Klass 1
Färg Blått
För användning med (utrustning) Tunga instrumentuppsättningar, upprullningsdon och applikationer där frekvent hantering förekommer (13 till 17 lb.)
Material SMS Tyg (H500)
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Mått (L x B) 121 x 121 cm (48 x 48 tum)
Längd (engelska) 48 tum
Bredd (engelska) 48 tum
Produkttyp Steriliseringsomslag
Längd (metrisk) 121 cm
Bredd (metrisk) 121 cm