Läs mer
O&M Halyard Sekventiell steriliseringsomslag (H100)
Handla allt Halyard Produkter
Mått (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tum)
114 x 114 cm (45 x 45 tum)
121 x 121 cm (48 x 48 tum)
137 x 137 cm (54 x 54 tum)
137 x 182 cm (54 x 72 tum)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tum)
38 x 38 cm (15 x 15 tum)
46 x 46 cm (18 x 18 tum)
50 x 50 cm (20 x 20 tum)
60 x 60 cm (24 x 24 tum)
76 x 76 cm (30 x 30 tum)
91 x 91 cm (36 x 36 tum)
Beskrivning
- Riv-, flam-, ludd- och nötningsbeständig
- POWERGUARD-teknologi för förbättrat mikrobiellt barriärskydd
- Förvakuum inträngning av ångsteriliserande medel
- Etylenoxid (EO) steriliseringsmedel penetration och rester
- Underhåll av paketintegritet (MPI) för att uppfylla FDA-krav
- Bruksanvisning som uppfyller FDA:s riktlinjer
- Klass 1 brandfarlighet
- Låg ludd
- Tillverkad i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Möter NFPA Klass 1 |
| Färg | Blått |
| För användning med (utrustning) | Lätta linnepaket, linnerockar, handdukspaket, enkla handfat och andra lättare omslagsbehov (0 till 3 lb.) |
| Material | SMS Tyg (H100) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Mått (L x B) | 121 x 121 cm (48 x 48 tum) |
| Längd (engelska) | 48 tum |
| Längd (metrisk) | 121 cm |
| Visa mer |