Läs mer
O&M Halyard Sekventiell steriliseringsomslag (H100)
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7232475 Handla allt Halyard Produkter
Mått (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tum)
114 x 114 cm (45 x 45 tum)
121 x 121 cm (48 x 48 tum)
137 x 137 cm (54 x 54 tum)
137 x 182 cm (54 x 72 tum)
30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tum)
38 x 38 cm (15 x 15 tum)
46 x 46 cm (18 x 18 tum)
50 x 50 cm (20 x 20 tum)
60 x 60 cm (24 x 24 tum)
76 x 76 cm (30 x 30 tum)
91 x 91 cm (36 x 36 tum)
Produktkod. 30274665
Brand: O&M 10712
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Halyard Sekventiella omslag är industristandarden för sterila bearbetningsteam.
  • Riv-, flam-, ludd- och nötningsbeständig
  • POWERGUARD-teknologi för förbättrat mikrobiellt barriärskydd
  • Förvakuum inträngning av ångsteriliserande medel
  • Etylenoxid (EO) steriliseringsmedel penetration och rester
  • Underhåll av paketintegritet (MPI) för att uppfylla FDA-krav
  • Bruksanvisning som uppfyller FDA:s riktlinjer
  • Klass 1 brandfarlighet
  • Låg ludd
  • Tillverkad i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Möter NFPA Klass 1
Färg Blått
För användning med (applikation) Lätta linnepaket/klänningar, handdukspaket, handfat
För användning med (utrustning) Lätta linnepaket, linnerockar, handdukspaket, enkla handfat och andra lättare omslagsbehov (0 till 3 lb.)
Material SMS Tyg (H100)
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Mått (L x B) 30,5 x 30,5 cm (12 x 12 tum)
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30.5 cm
Produkttyp Steriliseringsomslag