Läs mer
O&M Halyard Sekventiell steriliseringsomslag (H200)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30274773 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Mått (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tum)
121 x 121 cm (48 x 48 tum)
137 x 137 cm (54 x 54 tum)
137 x 182 cm (54 x 72 tum)
45 x 45 cm (18 x 18 tum)
60 x 60 cm (24 x 24 tum)
76 x 76 cm (30 x 30 tum)
91 x 91 cm (36 x 36 tum)
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30274773 45 x 45 cm (18 x 18 tum)
30274723 60 x 60 cm (24 x 24 tum)
30274690 76 x 76 cm (30 x 30 tum)
30274707 91 x 91 cm (36 x 36 tum)
30274658 101 x 101 cm (40 x 40 tum)
30274670 121 x 121 cm (48 x 48 tum)
30274659 137 x 137 cm (54 x 54 tum)
30274754 137 x 182 cm (54 x 72 tum)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 30274773 Leverantör O&M Leverantörsnummer 68018
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Halyard Sekventiella omslag är industristandarden för sterila bearbetningsteam.
  • Riv-, flam-, ludd- och nötningsbeständig
  • POWERGUARD-teknologi för förbättrat mikrobiellt barriärskydd
  • Förvakuum inträngning av ångsteriliserande medel
  • Etylenoxid (EO) steriliseringsmedel penetration och rester
  • Underhåll av paketintegritet (MPI) för att uppfylla FDA-krav
  • Bruksanvisning som uppfyller FDA:s riktlinjer
  • Klass 1 brandfarlighet
  • Låg ludd
  • Tillverkad i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Möter NFPA Klass 1
Färg Blått
För användning med (utrustning) Linnehanddukar, paket och klänningar, lätta handfatset och enstaka instrument (3 till 6 lb.)
Material SMS Tyg (H200)
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Mått (L x B) 45 x 45 cm (18 x 18 tum)
Längd (engelska) 18 tum
Bredd (engelska) 18 tum
Produkttyp Steriliseringsomslag