Beskrivning
- Riv-, flam-, ludd- och nötningsbeständig
- POWERGUARD-teknologi för förbättrat mikrobiellt barriärskydd
- Förvakuum inträngning av ångsteriliserande medel
- Etylenoxid (EO) steriliseringsmedel penetration och rester
- Underhåll av paketintegritet (MPI) för att uppfylla FDA-krav
- Bruksanvisning som uppfyller FDA:s riktlinjer
- Klass 1 brandfarlighet
- Låg ludd
- Tillverkad i USA
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Möter NFPA Klass 1 |
| Färg | Blått |
| För användning med (utrustning) | Handfatset, instrumentset, procedurbrickor och stora linnepaket (6 till 9 lb.) |
| Material | SMS Tyg (H300) |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Mått (L x B) | 114 x 114 cm (45 x 45 tum) |
| Längd (engelska) | 45 tum. |
| Bredd (engelska) | 45 tum. |
| Visa mer |