Läs mer
O&M Halyard Sekventiell steriliseringsomslag (H300)
Produktkod. 30274765 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Mått (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tum)
114 x 114 cm (45 x 45 tum)
121 x 121 cm (48 x 48 tum)
137 x 137 cm (54 x 54 tum)
60 x 60 cm (24 x 24 tum)
76 x 76 cm (30 x 30 tum)
91 x 91 cm (36 x 36 tum)
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30274765 121 x 121 cm (48 x 48 tum)
30274726 60 x 60 cm (24 x 24 tum)
30274692 76 x 76 cm (30 x 30 tum)
30274731 91 x 91 cm (36 x 36 tum)
30274752 101 x 101 cm (40 x 40 tum)
30274728 114 x 114 cm (45 x 45 tum)
30274664 137 x 137 cm (54 x 54 tum)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 30274765 Leverantör O&M Leverantörsnummer 10848
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Halyard Sekventiella omslag är industristandarden för sterila bearbetningsteam.
  • Riv-, flam-, ludd- och nötningsbeständig
  • POWERGUARD-teknologi för förbättrat mikrobiellt barriärskydd
  • Förvakuum inträngning av ångsteriliserande medel
  • Etylenoxid (EO) steriliseringsmedel penetration och rester
  • Underhåll av paketintegritet (MPI) för att uppfylla FDA-krav
  • Bruksanvisning som uppfyller FDA:s riktlinjer
  • Klass 1 brandfarlighet
  • Låg ludd
  • Tillverkad i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Möter NFPA Klass 1
Färg Blått
För användning med (utrustning) Handfatset, instrumentset, procedurbrickor och stora linnepaket (6 till 9 lb.)
Material SMS Tyg (H300)
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Mått (L x B) 121 x 121 cm (48 x 48 tum)
Längd (engelska) 48 tum
Bredd (engelska) 48 tum
Produkttyp Steriliseringsomslag
Längd (metrisk) 121 cm
Bredd (metrisk) 121 cm