Läs mer
O&M Halyard Sekventiell steriliseringsomslag (H400)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30274693 Handla allt Halyard Produkter
Change view
Mått (L x B):
101 x 101 cm (40 x 40 tum)
114 x 114 cm (45 x 45 tum)
121 x 121 cm (48 x 48 tum)
137 x 137 cm (54 x 54 tum)
137 x 182 cm (54 x 72 tum)
45 x 45 cm (18 x 18 tum)
60 x 60 cm (24 x 24 tum)
76 x 76 cm (30 x 30 tum)
91 x 91 cm (36 x 36 tum)
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B)
30274693 45 x 45 cm (18 x 18 tum)
30274758 60 x 60 cm (24 x 24 tum)
30274748 76 x 76 cm (30 x 30 tum)
30274680 91 x 91 cm (36 x 36 tum)
30274694 101 x 101 cm (40 x 40 tum)
30274777 114 x 114 cm (45 x 45 tum)
30274661 121 x 121 cm (48 x 48 tum)
30274717 137 x 137 cm (54 x 54 tum)
30274718 137 x 182 cm (54 x 72 tum)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 30274693 Leverantör O&M Leverantörsnummer 68218
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Halyard Sekventiella omslag är industristandarden för sterila bearbetningsteam.
  • Riv-, flam-, ludd- och nötningsbeständig
  • POWERGUARD-teknologi för förbättrat mikrobiellt barriärskydd
  • Förvakuum inträngning av ångsteriliserande medel
  • Etylenoxid (EO) steriliseringsmedel penetration och rester
  • Underhåll av paketintegritet (MPI) för att uppfylla FDA-krav
  • Bruksanvisning som uppfyller FDA:s riktlinjer
  • Klass 1 brandfarlighet
  • Låg ludd
  • Tillverkad i USA
Tekniske data
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Möter NFPA Klass 1
Färg Blått
För användning med (utrustning) De flesta handfatset, instrumentset, procedurbrickor, stora linnepaket och borrar (9 till 13 lb.)
Material SMS Tyg (H400)
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Mått (L x B) 45 x 45 cm (18 x 18 tum)
Längd (engelska) 18 tum
Bredd (engelska) 18 tum
Produkttyp Steriliseringsomslag
Längd (metrisk) 45 cm
Bredd (metrisk) 45 cm
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.