Läs mer
O&M Halyard Sekventiell steriliseringsomslag (H500)
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30274671 Handla allt Halyard Produkter
Mått (L x B):
114 x 114 cm (45 x 45 tum)
121 x 121 cm (48 x 48 tum)
137 x 137 cm (54 x 54 tum)
137 x 182 cm (54 x 72 tum)
137 x 228 cm (54 x 90 tum)
60 x 60 cm (24 x 24 tum)
76 x 76 cm (30 x 30 tum)
91 x 91 cm (36 x 36 tum)
Produktkod. 30274671
Brand: O&M 68124
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Halyard Sekventiella omslag är industristandarden för sterila bearbetningsteam.
  • Riv-, flam-, ludd- och nötningsbeständig
  • POWERGUARD-teknologi för förbättrat mikrobiellt barriärskydd
  • Förvakuum inträngning av ångsteriliserande medel
  • Etylenoxid (EO) steriliseringsmedel penetration och rester
  • Underhåll av paketintegritet (MPI) för att uppfylla FDA-krav
  • Bruksanvisning som uppfyller FDA:s riktlinjer
  • Klass 1 brandfarlighet
  • Låg ludd
  • Tillverkad i USA
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Möter NFPA Klass 1
Färg Blått
För användning med (utrustning) Tunga instrumentuppsättningar, upprullningsdon och applikationer där frekvent hantering förekommer (13 till 17 lb.)
Material SMS Tyg (H500)
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Mått (L x B) 60 x 60 cm (24 x 24 tum)
Längd (engelska) 24 tum
Längd (metrisk) 60 cm
Bredd (engelska) 24 tum
Bredd (metrisk) 60 cm
Produkttyp Steriliseringsomslag