Läs mer
Corning™ Skinka Leibovitz L-15
BIOPHARMA
Produktkod. 15343731
Change view
Kvantitet:
10 l
Förpackningsstorlek:
10 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15343731 10 l 10 L
1 options
Produktkod. 15343731 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer 50010PB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    542.00 SEK
    514.55 SEK / 10 L
    Save 27.45 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-03-2027
För att bedöma tillväxtfrämjande och cytotoxicitetsegenskaper, Corning Klassiska mediaprodukter genomgår en mängd olika tester för att fastställa funktionalitet och toxicitet med hjälp av tillväxtfrämjande analys. Produktens prestanda mäts genom skörd-till-planta-förhållanden eller flerfaldig ökning enligt förutbestämda specifikationer. Klassiska mediaprodukter i flytande och pulverform testas också för att bestämma pH och osmolalitet. Klassiska mediapulver testas också för återstående fukt. pH- och osmolalitetstesterna utförs enligt specifika procedurer där all utrustning är kalibrerad med standarder som kan spåras till National Institute of Standards and Technology. Biologisk testning av Corning flytande klassiska mediaprodukter garanterar låga nivåer av endotoxin, mykoplasma och frånvaro av kontaminering. Endotoxiner: Klassiska mediaprodukter testas för bakteriellt endotoxin med Limulus Amoebocyte Lysate (LAL) kromogen analys. För frisättning måste varje parti av standard flytande klassiskt medium ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml. Klassiska mediapulverprodukter måste ha en endotoxinnivå på mindre än 0,25 EU/ml när de rekonstitueras till formelvikt med lågt endotoxinvatten. Alla Corning flytande klassiska mediaprodukter testas för sterilitet och flytande klassiska mediaprodukter testas för mycoplasma off-site med en metod med stor volym.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjursfibroblaster och vissa undertyper av HeLa-celler
Produkttyp Minimum Essential Medium (MEM)
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 10 l
Certifikat och efterlevnad Ja
Endotoxinnivå <0,25 EU/ml
Formulering Earles salter och L-glutamin