Läs mer
MP Biomedicals™ Ham's F-10 med L-glutamin, utan natriumbikarbonat, pulver
Produktkod. 17308593 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Form:
Pulver
Produktkod. Form
17308593 Pulver
1 options
Produktkod. 17308593 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091040120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 SEK
    1811.07 SEK / 10 L
    Save 93.93 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Ham's F-10 pulver med L-Glutamin och utan natriumbikarbonat, används för cellkulturer.
Ursprungligen utvecklades Ham's Nutrient Mixtures för klontillväxt av flera kinesiska hamsteräggstockar (CHO ) klonceller, Hela-celler och mus-L-celler. Både F-10 och F-12 medium är formulerade för användning med eller utan serum, beroende på vilken typ av celler som odlas.
F-10 har visat en tillfredsställande tillväxt av:
  • Mänskliga diploida celler
  • Vita blodkroppar för kromosomanalys
  • Primära råtta-, kanin- och kycklingvävnadsexplantat
Användningsdeklaration: Om inte annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.
Specifikationer
Form Pulver
Produkttyp Cellkulturmedium
Med tillsatser Glukos, Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat