Beskrivning
Ham's F-10 Nutrient Mixture (F-10) är designad för serumfri tillväxt av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. F-10 har sedan dess använts för serumfri tillväxt av CHO kulturer såväl som serumkompletterad tillväxt av andra däggdjursceller, inklusive COS-7, primära råttastrocyter och råttprostataepitelceller.
Jämfört med andra basala medier innehåller F-10 ett bredare utbud av komponenter, inklusive zink, hypoxantin och tymidin. Serumfri tillväxt av CHO celler i F-10 har lett till en mängd förbättrade formuleringar, såsom Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12).
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ F-10 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ F-10-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-10 innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-10 ofta tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). F-10 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,2 g/L), och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Jämfört med andra basala medier innehåller F-10 ett bredare utbud av komponenter, inklusive zink, hypoxantin och tymidin. Serumfri tillväxt av CHO celler i F-10 har lett till en mängd förbättrade formuleringar, såsom Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12).
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ F-10 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ F-10-produkt tillverkad i vår Grand Island-anläggning. Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-10 innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-10 ofta tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). F-10 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,2 g/L), och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | CHO |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Ham's F-10 Nutrient Mix |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| Utan tillsatser | Utan HEPES |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,0 till 7,4 |
| Visa mer |