Läs mer
Gibco™ Hams F-10 näringsblandning, GlutaMAX™ Tillägg
Produktkod. 11554486 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11554486 500 ml -
11564486 10 x 500 ml Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11554486 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 41550021
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Hams F-10 näringsblandning, GlutaMAX™ Tillägg
Ham's F-10 Nutrient Mixture (F-10) är designad för serumfri tillväxt av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. F-10 har sedan dess använts för serumfri tillväxt av CHO kulturer såväl som serumkompletterad tillväxt av andra däggdjursceller, inklusive COS-7, primära råttastrocyter och råttprostataepitelceller.
Jämfört med andra basala medier innehåller F-10 ett bredare utbud av komponenter, inklusive zink, hypoxantin och tymidin. Serumfri tillväxt av CHO celler i F-10 har lett till en mängd förbättrade formuleringar, såsom Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12).
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ F-10 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard.
Gibco™ F-10 innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-10 ofta tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). F-10 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,2 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Ham's F-10 Nutrient Mix
Med tillsatser GlutaMAX, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Utan HEPES
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,2 till 7,4
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Ham's F-10 Nutrient Mix, 500mL, 1 X koncentration, vätska, 7,2 till 7,4 pH, 12 månaders hållbarhet, 275 till 315 mOsm/kg osmolalitet, med natriumpyruvat, GlutaMAX™ , Fenolröd, förvaring vid 2 till 8 °C, för cellodling av däggdjur