Läs mer
MP Biomedicals™ Ham's F-12 (modifierad) med L-glutamin, utan natriumbikarbonat
Produktkod. 17328593 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Formatera:
Pulver för att göra 10 X 1 L lösning
Produktkod. Formatera
17328593 Pulver för att göra 10 X 1 L lösning
1 options
Produktkod. 17328593 Leverantör MP Biomedicals™ Leverantörsnummer 091042120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    503.00 SEK
    479.05 SEK / 10 L
    Save 23.95 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Hams F-12 medium är designat för lågdensitet, serumfri tillväxt av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. Ham's F-12 är väl lämpad för tillväxt av primära råtthepatocyter och prostataepitelceller. Det är också det valda mediet för toxicitetsanalyser med användning av CHO celler.
Ursprungligen utvecklades Ham's Nutrient Mixtures för klontillväxt av flera kinesiska hamsteräggstockar (CHO ) klonceller, Hela-celler och mus-L-celler. Både F-10 och F-12 medium är formulerade för användning med eller utan serum, beroende på vilken typ av celler som odlas.
Ham's F-12 är väl lämpad för tillväxt av primära råtthepatocyter och prostataepitelceller, och är också det valda mediet för toxicitetsanalyser med CHO celler. MP Biomedical™ erbjuder även Ham's F-12 kompletterat med 25 mM HEPES för förbättrad buffring i det optimala pH-intervallet 7,2 till 7,4.
F12K är en modifiering av Hams F-12 och Coons F-12 med ökade aminosyra- och pyruvatkoncentrationer. Dessutom har salterna modifierats (Konigsbergs). F12K har utvecklats för att odla differentierade rått- och kycklingceller och primära mänskliga leverceller. MgCl2 har ersatts med MgS04 innehållande en ekvivalent mängd Mg-jon.
Användningsdeklaration: Om inte annat anges är MP Biomedicals produkter endast avsedda för forskning eller vidare tillverkning, inte för direkt mänsklig användning. För mer information, vänligen kontakta vår kundtjänst.
Specifikationer
Produkttyp Cellkulturmedium
Med tillsatser Glutamin
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat
Formatera Pulver för att göra 10 X 1 L lösning