Beskrivning
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) har utformats för serumfri encellsplätering av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. F-12 har sedan dess använts för serumfri tillväxt av CHO kulturer samt serumkompletterad tillväxt av andra däggdjursceller, inklusive kondrocyter och råttprostataepitelceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Jämfört med andra basala medier innehåller F-12 ett större utbud av komponenter, inklusive zink, putrescin, hypoxantin och tymidin. Serumfri tillväxt av CHO celler i F-12 har lett till en mängd förbättrade formuleringar.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ F-12 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ F-12-produkt tillverkad i vår anläggning i Grand Island, New York (11765-062). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-12 innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-12 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,176 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Jämfört med andra basala medier innehåller F-12 ett större utbud av komponenter, inklusive zink, putrescin, hypoxantin och tymidin. Serumfri tillväxt av CHO celler i F-12 har lett till en mängd förbättrade formuleringar.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ F-12 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ F-12-produkt tillverkad i vår anläggning i Grand Island, New York (11765-062). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-12 innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-12 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,176 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
Specifikationer
Specifikationer
| Celllinje | CHO |
| Koncentration | 1 X |
| Form | Vätska |
| Produkttyp | Ham's F-12 Näringsblandning |
| Med tillsatser | Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat |
| För användning med (applikation) | Däggdjurscellodling |
| Kvantitet | 10 x 500 ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 13485 standarder, FDA |
| pH | 7,1 till 7,5 |
| Innehåll och lagring | 2 till 8 °C |
| Visa mer |