Läs mer
Gibco™ Hams F-12 näringsblandning, GlutaMAX™ Tillägg
Produktkod. 11514446 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11514446 10 x 500 ml Paket med 10
10404972 500 ml 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11514446 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 31765068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4770.00 SEK
    4054.65 SEK / Paket med 10
    Save 715.35 SEK
    14% Av
View all promotions
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Hams F-12 näringsblandning, GlutaMAX™ Tillägg
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) har utformats för serumfri encellsplätering av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. F-12 har sedan dess använts för serumfri tillväxt av CHO kulturer samt serumkompletterad tillväxt av andra däggdjursceller, inklusive kondrocyter och råttprostataepitelceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Jämfört med andra basala medier innehåller F-12 ett större utbud av komponenter, inklusive zink, putrescin, hypoxantin och tymidin. Serumfri tillväxt av CHO celler i F-12 har lett till en mängd förbättrade formuleringar. Gibco™ F-12 med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ F-12 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ F-12-produkt tillverkad i vår anläggning i Grand Island, New York (31765-092). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-12 innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-12 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,176 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Celllinje CHO
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Ham's F-12 Näringsblandning
Med tillsatser GlutaMAX, Fenolrött, Natriumpyruvat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 10 x 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,2 till 7,4
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Ham's F-12 näringsblandning, 10 x 500 ml, 1 x koncentration, flytande, 7,2 till 7,4 pH, 12 månaders hållbarhet, 290 till 320 mOsm/kg osmolalitet, med natriumpyruvat, GlutaMAX™ , Fenolröd, 2 till °8 C lagring, för däggdjurscellodling