Läs mer
Gibco™ Hams F-12 näringsblandning, GlutaMAX™ Tillägg
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7075943
Kvantitet:
500 ml
10 x 500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Paket med 10
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10404972
Brand: Gibco™ 31765027
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Hams F-12 näringsblandning, GlutaMAX™ Tillägg
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) har utformats för serumfri encellsplätering av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. F-12 har sedan dess använts för serumfri tillväxt av CHO kulturer samt serumkompletterad tillväxt av andra däggdjursceller, inklusive kondrocyter och råttprostataepitelceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Jämfört med andra basala medier innehåller F-12 ett större utbud av komponenter, inklusive zink, putrescin, hypoxantin och tymidin. Serumfri tillväxt av CHO celler i F-12 har lett till en mängd förbättrade formuleringar. Gibco™ F-12 med GlutaMAX™ tillägg minimerar uppbyggnaden av giftig ammoniak och förbättrar cellviabilitet och tillväxt i ett lättanvänt format.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ F-12 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i försörjningskedjan erbjuder vi en identisk Gibco™ F-12-produkt tillverkad i vår anläggning i Grand Island, New York (31765-035). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-12 innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-12 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,176 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO
Koncentration 1 X
Form Vätska
Produkttyp Ham's F-12 Näringsblandning
Med tillsatser Natriumpyruvat, GlutaMAX, Fenolrött
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 7,2 till 7,4
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Ham's F-12 Nutrient Mix, 500mL, 1 X koncentration, vätska, 7,2 till 7,4 pH, 12 månaders hållbarhet, 290 till 320 mOsm/kg osmolalitet, med natriumpyruvat, GlutaMAX™ , Fenolröd, 2 till °8 C lagring, för däggdjurscellodling