Läs mer
Gibco™ Ham's F-12 Nutrient Mix, pulver
Produktkod. 10472692 Handla allt Gibco Produkter
Change view
Kvantitet:
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10472692 1 l Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10472692 Leverantör Gibco™ Leverantörsnummer 21700026
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Ham's F-12 Nutrient Mix, pulver
Ham's F-12 Nutrient Mixture (F-12) har utformats för serumfri encellsplätering av kinesisk hamster äggstock (CHO ) celler. F-12 har sedan dess använts för serumfri tillväxt av CHO kulturer samt serumkompletterad tillväxt av andra däggdjursceller, inklusive kondrocyter och råttprostataepitelceller. Vi erbjuder en mängd olika Gibco™ F-12-modifieringar för en rad cellodlingsapplikationer. Hitta rätt formulering med hjälp av mediaväljarverktyget .
Jämfört med andra basala medier innehåller F-12 ett större utbud av komponenter, inklusive zink, putrescin, hypoxantin och tymidin. Serumfri tillväxt av CHO celler i F-12 har lett till en mängd förbättrade formuleringar.
Produkt avsedd användning
För in vitro diagnostisk användning. VARNING: Ej för terapeutiskt bruk hos människor eller djur. Annan användning än den avsedda användningen kan vara ett brott mot lokal lag.
cGMP tillverkning och kvalitetssystem
Gibco™ F-12 tillverkas på en cGMP-kompatibel anläggning, belägen i Paisley, Skottland, Storbritannien. Anläggningen är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standard. För kontinuitet i leveranskedjan erbjuder vi en jämförbar Gibco™ F-12-produkt tillverkad i vår anläggning i Grand Island, New York (21700-075). Denna anläggning är registrerad hos FDA som tillverkare av medicintekniska produkter och är certifierad enligt ISO 13485 standarder.
Gibco™ F-12 innehåller inga proteiner eller tillväxtfaktorer. Därför kräver F-12 tillskott, vanligtvis med 10 % fetalt bovint serum (FBS). F-12 använder ett natriumbikarbonatbuffertsystem (1,176 g/L) och kräver därför en 5-10 % CO 2 -miljö för att bibehålla fysiologiskt pH. Pulverformer av Gibco™ cellodlingsmedium kräver natriumbikarbonattillskott vid beredningstidpunkten (se protokoll för detaljer).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje CHO
Form Pulver
Produkttyp Ham's F-12 Näringsblandning
Med tillsatser Glutamin, Fenolrött, Natriumpyruvat
Utan tillsatser Inget natriumbikarbonat
För användning med (applikation) Däggdjurscellodling
Kvantitet 1 l
Certifikat och efterlevnad ISO 13485 standarder, FDA
pH 6,4 till 6,9
Innehåll och lagring 2 till 8 °C
Beskrivning Ham's F-12 näringsblandning, 1L, pulver, 6,4 till 6,9 pH, 270 till 300 mOsm/kg osmolalitet, 36 månaders hållbarhet, med natriumpyruvat, L-glutamin, fenolröd, 2 till °8 C lagring, för däggdjurscell