Läs mer
Cytiva Ham's Nutrient Mixture F10 Media
Produktkod. 10560083
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10560083 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 10560083 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer SH30025.01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    271.00 SEK
    100.11 SEK / 500ml
    Save 170.89 SEK
    63% Av
 Begränsad artikel
I lager
Tillverkad enligt överensstämmelse med ISO 9001:2000 riktlinjer.
  • Stöd cellkulturtillväxt med Cytiva HyClone Ham's Nutrient Mixture F10-media, tillverkat baserat på överensstämmelse med gällande Good Manufacturing Practices (cGMP) för medicinsk utrustning och ISO 9001 riktlinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Form Vätska
Produkttyp Ham's Nutrient Mixture F10 med L-glutamin
Sterilitet Sterilfiltrerad
Steriliseringsmetod 0,1μ m Sterilfiltrerad
Med tillsatser Glutamin
Kvantitet 500 ml
Certifikat och efterlevnad cGMP, ISO 9001:2000
Innehåll och lagring 2° till 8 °C, borta från ljus