Läs mer
Hamamelitannin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Hamamelitannin |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H20O14/c21-9-1-7(2-10(22)14(9)25)17(28)32-5-13-16(27)20(31,19(30)34-13)6-33-18(29)8-3-11(23)15(26)12(24)4-8/h1-4,13,16,19,21-27,30-31H,5-6H2/t13-,16-,19?,20-/m0/s1 |
| Formel vikt | 484.0853 |