Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Purge and Trap GC-sprutor
Produktkod. 11563424
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Max. Tryck:
100 psi
200 psi
Modell:
1005
1025
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11563424
Brand: Hamilton™ 82570
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för analys av dricksvattenprover enligt EPA:s rensnings- och fällkoncentrationstekniker
Gastäta sprutor med en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven, vilket möjliggör vätske- eller gasprovtagning. Finns i en volym på 5 eller 25 ml.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Inre 0,907 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1,07 tum.
Diameter (metrisk) Inre 23 mm
Diameter (metrisk) Yttre 27.1 mm
För användning med (applikation) Designad för analys av dricksvattenprover enligt EPA:s rensnings- och fällkoncentrationstekniker
Inkluderar Lättanvänd vridventil
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 100 psi
Max. Temperatur (engelska) 176 °F
Max. Temperatur (metrisk) 80 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1025
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 25 mL
Nålpunktstil Stor RN eller LT
Anslutningstyp Luerspets, avtagbar