Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprutor
Produktkod. 17894312
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
25 ml
Max. Tryck:
100 psi
200 psi
Modell:
1001
1025
Anslutningstyp:
Luer lock
Luerspets, cementerad
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volym (metrisk) Max. Tryck Modell Anslutningstyp
17894312 25 ml 100 psi 1025 Luer lock
17854292 1 ml 200 psi 1001 Luerspets, cementerad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17894312 Supplier Hamilton™ Supplier No. CAL82520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6600.00 SEK
    5792.24 SEK / Paket med 1
    Save 807.76 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 12-01-2027
Idealisk för att tappa både vätskor och gaser
  • Kalibrerad
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN) eller PTFE Luer Lock (TLL)
  • Mätare 22 med point style-2 (modell 1001) och nål säljs separat (modell 1025)
  • Gassteriliserbar
  • Precisionsbearbetad polymerkolvspets gjord av PTFE, som ger läckagefri tätning
  • Gastät passning gör att spetsen kan torka insidan av sprutcylindern fri från prov
  • Minskar molekylavlagring i sprutan när prover har lösts upp eller suspenderat molekyler
  • Tillgängliga volymer: 1 mL och 25 mL
  • Nålar är 51 mm om inte användaren specificerat
Specifications
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Inre 0,907 tum.
Diameter (engelska) Yttre 1,07 tum.
Diameter (metrisk) Inre 23 mm
Diameter (metrisk) Yttre 27.1 mm
För användning med (applikation) Idealisk för att tappa både vätskor och gaser
Inkluderar Kalibreringsintyg spårbart till NIST
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 100 psi
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1025
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 25 ml
Anslutningstyp Luer lock