Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprutor
Produktkod. p-4668024
Volym (metrisk):
1 ml
25 ml
Max. Tryck:
100 psi
200 psi
Modell:
1001
1025
Anslutningstyp:
Luer lock
Luerspets, cementerad
Produktkod. 17854292
Brand: Hamilton™ CAL81317
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Idealisk för att tappa både vätskor och gaser
  • Kalibrerad
  • Luer Tip Cemented Needle (LTN) eller PTFE Luer Lock (TLL)
  • Mätare 22 med point style-2 (modell 1001) och nål säljs separat (modell 1025)
  • Gassteriliserbar
  • Precisionsbearbetad polymerkolvspets gjord av PTFE, som ger läckagefri tätning
  • Gastät passning gör att spetsen kan torka insidan av sprutcylindern fri från prov
  • Minskar molekylavlagring i sprutan när prover har lösts upp eller suspenderat molekyler
  • Tillgängliga volymer: 1 mL och 25 mL
  • Nålar är 51 mm om inte användaren specificerat
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,181 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,016 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,028 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,35 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4.61 mm
Diameter (metrisk) Yttre 9.02 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
För användning med (applikation) Idealisk för att tappa både vätskor och gaser
Inkluderar Kalibreringsintyg spårbart till NIST
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1001
Nålpunktsnummer 2
Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1 ml
Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Anslutningstyp Luerspets, cementerad