Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprutor: Luer Lock-sprutor, TLL-terminering
Produktkod. 10120031
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Anslutningstyp:
Luer Lock med slitsar
Luer lock
Förpackningsstorlek:
Varje
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell Anslutningstyp Förpackningsstorlek
10120031 2,5 ml 1002 Luer lock Varje
10611353 50 ml 1050 Luer Lock med slitsar Varje
10235672 25 ml 1025 Luer Lock med slitsar Varje
10040092 100 ml 1100 Luer lock Varje
10772361 1 ml 1001 Luer lock Varje
10500052 5 ml 1005 Luer lock Varje
10683921 10 ml 1010 Luer lock Varje
10374902 1 ml 1001 Luer Lock med slitsar Varje
10531213 2,5 ml 1002 Luer Lock med slitsar Varje
10757484 5 ml 1005 Luer Lock med slitsar Varje
10334812 10 ml 1010 Luer Lock med slitsar Varje
10495762 25 ml 1025 Luer lock Varje
10674301 50 ml 1050 Luer lock Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 10120031 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 81420
Beräknad leverans: 11-12-2026
Mellanvolym GASTIGHT-spruta idealisk för att dosera volymer från 100μ L upp till 100 ml.
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter
  • TLL används med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer
  • Versionen med slitsar används vid infästning av vissa instrument men påverkar inte anslutningen till nålar
  • Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml och större sprutor; upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd
  • Nålspetsstilar 4 och AS finns tillgängliga på begäran)
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material PTFE (tips), PTFE-spets (kolv)
Diameter (engelska) Inre 0,28 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,4 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7.29 mm
Diameter (metrisk) Yttre 10.3 mm
För användning med (applikation) Idealisk för manuella och automatiserade HPLC-injektioner, som vanligtvis används i sprutpumpar och andra vätskehanteringsinstrument
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1002
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 2,5 ml
Anslutningstyp Luer lock