Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprutor: Luer Lock-sprutor, TLL-terminering
Produktkod. 10374902
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Anslutningstyp:
Luer Lock med slitsar
Luer lock
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10374902
Brand: Hamilton™ 81327
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mellanvolym GASTIGHT-spruta idealisk för att dosera volymer från 100μ L upp till 100 ml.
  • PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter
  • TLL används med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer
  • Versionen med slitsar används vid infästning av vissa instrument men påverkar inte anslutningen till nålar
  • Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml och större sprutor; upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd
  • Nålspetsstilar 4 och AS finns tillgängliga på begäran)
Specifikationer
Material PTFE (tips), PTFE-spets (kolv)
Diameter (engelska) Inre 0,18 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,355 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 9.02 mm
För användning med (applikation) Idealisk för manuella och automatiserade HPLC-injektioner, som vanligtvis används i sprutpumpar och andra vätskehanteringsinstrument
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Modell 1001
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1 ml
Anslutningstyp Luer Lock med slitsar