Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprutor: Luer Lock-sprutor, TLL-terminering
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Modell:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Anslutningstyp:
Luer Lock med slitsar
Luer lock
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Mellanvolym GASTIGHT-spruta idealisk för att dosera volymer från 100μ L upp till 100 ml.
- PTFE Luer Lock (TLL) - Denna avslutning har en PTFE, luer-kona hane med låsnav i förnicklad mässing för användning med Kel-F nålar, metallnavsnålar och universalkontakter
- TLL används med Hamilton-spädare/dispensrar, OEM-applikationer och manuella operationer
- Versionen med slitsar används vid infästning av vissa instrument men påverkar inte anslutningen till nålar
- Autoklaverbar vid demontering, förutom på 25 ml och större sprutor; upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd
- Nålspetsstilar 4 och AS finns tillgängliga på begäran)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | PTFE (tips), PTFE-spets (kolv) |
| Diameter (engelska) Inre | 0,28 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,4 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 7.29 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 10.3 mm |
| För användning med (applikation) | Idealisk för manuella och automatiserade HPLC-injektioner, som vanligtvis används i sprutpumpar och andra vätskehanteringsinstrument |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 200 psi |
| Modell | 1002 |
| Nålpunktsnummer | Ingen nål ingår |
| Visa mer |