Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprutor: Avtagbar nål, RN-avslutning, 22 gauge, 2 tum. Nållängd
Produktkod. 10332692
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Nålpunktsnummer:
2
3
Nålpunktstil:
Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
Trubbig
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Nålpunktsnummer Nålpunktstil unitSize
10332692 1 ml 3 Trubbig Varje
10166370 1 ml 2 Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10343901 2,5 ml 2 Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10788921 5 ml 2 Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
10088460 10 ml 2 Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10332692 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 81365
Beräknad leverans: 17-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mellanvolym GASTIGHT-spruta idealisk för att dosera volymer från 100μ L upp till 100 ml.
Avtagbar nål (RN): nålarna är avtagbara och är en Hamilton-specifik design. Designen gör att nålarna kan sitta exakt vid nollgraderingsmärket på sprutan. Användare kan välja nålmått, längd och punktstil för att optimera sprutan för anpassade applikationer. Dessutom möjliggör denna avslutning en borttagbar nål utan att öka sprutans dödvolym och är idealisk när det finns risk för att nålen täpps igen. Autoklaverbar vid demontering. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
Nålpunktsstilar
  • Stil 2: Skarp, avfasad, krökt nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 33-10
  • Stil 3: Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 33-10
Beställningsinfo
En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv), Rostfritt stål (kolv)
Nålmätare 22 G
Diameter (engelska) Inre 0,18 tum.
Diameter (engelska) Inre nål 0,016 tum.
Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
Diameter (engelska) yttre nål 0,028 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,355 tum.
Diameter (metrisk) Inre 4.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 9.02 mm
Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
För användning med (applikation) Idealisk för manuella och automatiserade HPLC-injektioner, som vanligtvis används i sprutpumpar och andra vätskehanteringsinstrument
Längd (engelska) Nål 2 tum
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1001
Nålpunktsnummer 3
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1 ml
Produktlinje Gastät
Längd (metrisk) nål 5.1 cm
Nålpunktstil Trubbig
För användning med (utrustning) HPLC-insprutningsventiler
Anslutningstyp Avtagbar
Graderad Ja