Läs mer
Hamilton™ 1000-serien Gastight™ Sprutor: Avtagbar nål, RN-avslutning, 22 gauge, 2 tum. Nållängd
Descrizione
Mellanvolym GASTIGHT-spruta idealisk för att dosera volymer från 100μ L upp till 100 ml.
Avtagbar nål (RN): nålarna är avtagbara och är en Hamilton-specifik design. Designen gör att nålarna kan sitta exakt vid nollgraderingsmärket på sprutan. Användare kan välja nålmått, längd och punktstil för att optimera sprutan för anpassade applikationer. Dessutom möjliggör denna avslutning en borttagbar nål utan att öka sprutans dödvolym och är idealisk när det finns risk för att nålen täpps igen. Autoklaverbar vid demontering. Upprepad autoklavering kommer att förkorta sprutans livslängd.
Nålpunktsstilar
- Stil 2: Skarp, avfasad, krökt nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 33-10
- Stil 3: Trubbig nålspets för användning med HPLC-injektionsventiler och för provpipettering. Tillgängliga mätare: 33-10
Order Info
En mängd olika avslutningar och nålalternativ finns tillgängliga i denna serie.
Specifica
Specifica
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv) |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,41 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,016 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.41 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,028 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,53 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 10.3 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13.5 mm |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.