Läs mer
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprutor: AD-terminering
Produktkod. 10688061
Change view
Volym (metrisk):
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
2,5 ml
5 ml
Max. Tryck:
1000 psi
200 psi
500 psi
700 psi
Modell:
1001
1002
1005
1705
1710
1725
1750
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Max. Tryck Modell unitSize
10688061 1 ml 200 psi 1001 Varje
11557864 50 μl 1000 psi 1705 Varje
10018422 100 μl 1000 psi 1710 Varje
10268470 500 μL 700 psi 1750 Varje
10440581 250μ L 500 psi 1725 Varje
13586540 250μ L 500 psi 1725 Varje
10698061 2,5 ml 200 psi 1002 Varje
10186560 5 ml 200 psi 1005 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10688061 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 201200
Spara upp till 60 % på produkter för kontraktstestning
Använd kampanjkoden 28025
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sprutor är designade för att passa in i eller med olika instrument som t.ex MICROLAB™ 500 och MICROLAB 1000
Ha en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven som möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
  • AccuDil™ (AD) - Denna avslutning är designad för MICROLAB 1000 spädare/dispensrar
Specifikationer
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (engelska) 122 °F
Max. Temperatur (metrisk) 50 °C
Min. Temperatur (engelska) 68 °F
Modell 1001
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 1 ml
Produktlinje AccuDil
För användning med (utrustning) Microlab 1000 spädare/dispensrar