Läs mer
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprutor: AD-terminering
Beskrivning
Ha en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven som möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
- AccuDil™ (AD) - Denna avslutning är designad för MICROLAB 1000 spädare/dispensrar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips) |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 1000 psi |
| Max. Temperatur (engelska) | 122 °F |
| Max. Temperatur (metrisk) | 50 °C |
| Min. Temperatur (engelska) | 68 °F |
| Modell | 1705 |
| Nålpunktsnummer | Ingen nål ingår |
| Kvantitet | Ea. |
| Volym (metrisk) | 50 μl |
| Visa mer |