Läs mer
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprutor: C Avslutning
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
9,02 mm
9,6 mm
13,5 mm
17,7 mm
Modell:
1001
1002
1005
1010
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ha en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven som möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
- Cheminert (C) - Denna avslutning är en -+-28 koppling som är designad för att passa direkt i instrumentering. X-stilen, vilket betyder kolvstopp, på denna spruta är utformad för att begränsa slitage på kolvspetsen.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips) |
| Diameter (engelska) Inre | 0,406 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,53 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 10.3 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 13,5 mm |
| För användning med (applikation) | För dispenseringsvolymer från 100 μL upp till 100mL |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 200 psi |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Visa mer |