Läs mer
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprutor: C Avslutning
Produktkod. 10500513
Change view
Volym (metrisk):
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
7,75 mm
9,02 mm
9,6 mm
13,5 mm
17,7 mm
Modell:
1001
1002
1005
1010
1750
Förpackningsstorlek:
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre Modell unitSize
10500513 10 ml 17,7 mm 1010 Varje
10027701 5 ml 13,5 mm 1005 Varje
10739882 1 ml 9,02 mm 1001 Varje
15740548 500 μl 7,75 mm 1750 -
10172032 2,5 ml 9,6 mm 1002 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10500513 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 81660
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sprutor är designade för att passa in i eller med olika instrument som t.ex MICROLAB™ 500 och MICROLAB 1000
Ha en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven som möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
  • Cheminert (C) - Denna avslutning är en -+-28 koppling som är designad för att passa direkt i instrumentering. X-stilen, vilket betyder kolvstopp, på denna spruta är utformad för att begränsa slitage på kolvspetsen.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Inre 0,574 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,695 tum.
Diameter (metrisk) Inre 14.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 17,7 mm
För användning med (applikation) För dispenseringsvolymer från 100 μL upp till 100mL
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1010
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 ml
Anslutningstyp ChemSeal