Läs mer
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprutor: C Avslutning
Beskrivning
Ha en PTFE-kolvspets som skapar en tät förbindelse mellan spruthylsan och kolven så att man kan provta vätska eller gas.
- Cheminert (C) - Denna terminering är en -+-28-koppling designad för att passa direkt i instrumentering. X-stilen, vilket betyder plunger stop, på denna spruta är designad för att begränsa slitage på plungertippen.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (tunna), PTFE (Tips) |
| Diameter (engelska) Inre | 0,128 tum |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,305 tum |
| Diameter (metrisk) Inre | 3.26 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7,75 mm |
| För användning med (applikation) | För dosering av volymer från 100 μl upp till 100 ml |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 200 psi |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Visa mer |