Läs mer
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprutor: C Avslutning
Produktkod. p-4909755
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
9,02 mm
9,6 mm
13,5 mm
17,7 mm
Modell:
1001
1002
1005
1010
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10500513
Brand: Hamilton™ 81660
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sprutor är designade för att passa in i eller med olika instrument som t.ex MICROLAB™ 500 och MICROLAB 1000
Ha en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven som möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
  • Cheminert (C) - Denna avslutning är en -+-28 koppling som är designad för att passa direkt i instrumentering. X-stilen, vilket betyder kolvstopp, på denna spruta är utformad för att begränsa slitage på kolvspetsen.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Inre 0,574 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,695 tum.
Diameter (metrisk) Inre 14.6 mm
Diameter (metrisk) Yttre 17,7 mm
För användning med (applikation) För dispenseringsvolymer från 100 μL upp till 100mL
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 200 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1010
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 10 ml
Anslutningstyp ChemSeal