Läs mer
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprutor: CX Uppsägning
Volym (metrisk):
50 μl
250μ L
500 μL
Diameter (metrisk) Inre:
1.03 mm
2.3 mm
3.26 mm
Modell:
1725
1750
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ha en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven som möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
- Cheminert (CX ) - Den här avslutningen är en -+-28-koppling utformad för att passa direkt i instrumentering. X-stilen, vilket betyder kolvstopp, på denna spruta är utformad för att begränsa slitage på kolvspetsen.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips) |
| Diameter (engelska) Inre | 0,091 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,305 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 2.3 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| För användning med (applikation) | För dispenseringsvolymer från 100 μL upp till 100mL |
| Inkluderar | Instrumentkolvstopp |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 500 psi |
| Visa mer |