Läs mer
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprutor: CX Uppsägning
Produktkod. p-4909756
Volym (metrisk):
50 μl
250μ L
500 μL
Diameter (metrisk) Inre:
1.03 mm
2,3 mm
3,26 mm
Modell:
1725
1750
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10778764
Brand: Hamilton™ 81262
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sprutor är designade för att passa in i eller med olika instrument som t.ex MICROLAB™ 500 och MICROLAB 1000
Ha en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven som möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
  • Cheminert (CX ) - Den här avslutningen är en -+-28-koppling utformad för att passa direkt i instrumentering. X-stilen, vilket betyder kolvstopp, på denna spruta är utformad för att begränsa slitage på kolvspetsen.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Inre 0,128 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3,26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
För användning med (applikation) För dispenseringsvolymer från 100 μL upp till 100mL
Inkluderar Instrumentkolvstopp
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 700 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1750
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 500 μL
Anslutningstyp ChemSeal