Läs mer
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprutor: TLLX-terminering
Produktkod. 10231681
Volym (metrisk):
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
Modell:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10231681
Brand: Hamilton™ 81022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Sprutor är designade för att passa in i eller med olika instrument som t.ex MICROLAB™ 500 och MICROLAB 1000
Ha en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven som möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
  • PFTE Luer Lock med stopp (TLLX) - luer hane med ett förnicklat mässingsnav. Denna ansluts till MICROLAB 500-instrument.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Inre 0,057 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 1.46 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Inkluderar Instrumentkolvstopp
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 1000 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1710
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 100 μl
För användning med (utrustning) Microlab 500 instrument
Anslutningstyp Luer lock