Läs mer
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprutor: TLLX-terminering
Volym (metrisk):
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
Modell:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Autoklaveringsbar:
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Ha en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven som möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
- PFTE Luer Lock med stopp (TLLX) - luer hane med ett förnicklat mässingsnav. Denna ansluts till MICROLAB 500-instrument.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips) |
| Diameter (engelska) Inre | 0,041 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 0,305 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 1.03 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 7.75 mm |
| Inkluderar | Instrumentkolvstopp |
| Produkttyp | Gastät spruta |
| Max. Tryck | 1000 psi |
| Max. Temperatur (engelska) | 239 °F |
| Visa mer |