Läs mer
Hamilton™ 1700/1000-serien Gastight™ Instrumentsprutor: TLLX-terminering
Produktkod. 10623171
Change view
Volym (metrisk):
25μ L
50 μl
100 μl
250μ L
500 μL
1 ml
Modell:
1001
1702
1705
1710
1725
1750
Autoklaveringsbar:
Autoklaveringsbar
Får inte autoklaveras
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Modell Autoklaveringsbar unitSize
10623171 500 μL 1750 Autoklaveringsbar Varje
10303032 1 ml 1001 Får inte autoklaveras Varje
10206532 25μ L 1702 Får inte autoklaveras Varje
10231681 100 μl 1710 Autoklaveringsbar Varje
10509091 50 μl 1705 Autoklaveringsbar Varje
10068370 250μ L 1725 Autoklaveringsbar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10623171 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 81222
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Sprutor är designade för att passa in i eller med olika instrument som t.ex MICROLAB™ 500 och MICROLAB 1000
Ha en PTFE-kolvspets som skapar en tät anslutning mellan sprutcylindern och kolven som möjliggör vätske- eller gasprovtagning.
  • PFTE Luer Lock med stopp (TLLX) - luer hane med ett förnicklat mässingsnav. Denna ansluts till MICROLAB 500-instrument.
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips)
Diameter (engelska) Inre 0,128 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,305 tum.
Diameter (metrisk) Inre 3.26 mm
Diameter (metrisk) Yttre 7.75 mm
Inkluderar Instrumentkolvstopp
Produkttyp Gastät spruta
Max. Tryck 700 psi
Max. Temperatur (engelska) 239 °F
Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
Min. Temperatur (engelska) 50 °F
Modell 1750
Nålpunktsnummer Ingen nål ingår
Kvantitet Ea.
Volym (metrisk) 500 μL
För användning med (utrustning) Microlab 500 instrument
Anslutningstyp Luer lock