Läs mer
Hamilton™ 1700 och 1000-serien Gastight™ SampleLock™ Sprutor, 22 gauge
Produktkod. 10256274
Change view
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Max. Tryck:
100 psi
200 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Max. Tryck Förpackningsstorlek
10256274 100 ml 100 psi Varje
11355151 1 ml 200 psi Varje
15164765 2,5 ml 200 psi Varje
10310071 2,5 ml 200 psi Varje
10402015 5 ml 200 psi Varje
10787954 10 ml 200 psi Varje
11583414 25 ml 100 psi Varje
10069083 50 ml 100 psi Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10256274 Leverantör Hamilton™ Leverantörsnummer 86346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11280.00 SEK
    9906.89 SEK / Paket med 1
    Save 1373.11 SEK
    12% Av
Beräknad leverans: 27-11-2026
Hamilton SampleLock sprutor låter dig samla in, lagra, transportera och analysera flytande eller gasformiga prover utan risk för förlust av avdunstning eller miljöförorening.
Sprutor finns tillgängliga i storlekar från 1mL till 100mL. En lättanvänd vridventil och ett positivt bakstopp på SampleLock förhindrar förlust av prov och utblåsning av kolven. Valfria han-luer- och hon-luer-lock-adaptergängor på SampleLock ventil som gör sprutorna kompatibla med en mängd kopplingar och kopplingar. Typiska tillämpningar är:
  • Headspace-applikation
  • Insamling och lagring av miljöprover
  • Förtrycksättning av gasformigt prov för GC-analys
  • Injektion av interna standarder genom ventilporten i prover
  • Provspik
Provlås 1700- och 1000-seriens sprutavslutningar
  • Provlås (SL) - Provlåset innehåller en på/av-sprutventil med RN-nål. Denna terminering används för headspace, insamling och lagring av miljöprover, förtrycksättning av gasformiga prover för GC-analys och provspikning. Ej autoklaverbar.
  • Nålpunktsstilar
    • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26-22
    Specifikationer
    Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
    Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv), Rostfritt stål (kolv)
    Nålmätare 22 G
    Diameter (engelska) Inre 1,28 tum.
    Diameter (engelska) Inre nål 0,01 tum.
    Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
    Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
    Diameter (engelska) Yttre 1,45 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 32.6 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 1.45 mm
    Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
    För användning med (applikation) Att samla in, lagra, transportera och analysera flytande eller gasformiga prover utan risk för avdunstning eller miljöförorening
    Längd (engelska) Nål 2 tum
    Produkttyp Allmän spruta
    Max. Tryck 100 psi
    Max. Temperatur (engelska) 176 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 80 °C
    Min. Temperatur (engelska) 50 °F
    Nålpunktsnummer 2
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Kvantitet Ea.
    Volym (metrisk) 100 ml
    Produktlinje Gastät SampleLock
    Längd (metrisk) nål 51 mm
    Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
    Anslutningstyp Provlås, avtagbart