Läs mer
Hamilton™ 1700 och 1000-serien Gastight™ SampleLock™ Sprutor, 22 gauge
Produktkod. 10402015
Volym (metrisk):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Max. Tryck:
100 psi
200 psi
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10402015
Brand: Hamilton™ 81556
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hamilton SampleLock sprutor låter dig samla in, lagra, transportera och analysera flytande eller gasformiga prover utan risk för förlust av avdunstning eller miljöförorening.
Sprutor finns tillgängliga i storlekar från 1mL till 100mL. En lättanvänd vridventil och ett positivt bakstopp på SampleLock förhindrar förlust av prov och utblåsning av kolven. Valfria han-luer- och hon-luer-lock-adaptergängor på SampleLock ventil som gör sprutorna kompatibla med en mängd kopplingar och kopplingar. Typiska tillämpningar är:
  • Headspace-applikation
  • Insamling och lagring av miljöprover
  • Förtrycksättning av gasformigt prov för GC-analys
  • Injektion av interna standarder genom ventilporten i prover
  • Provspik
Provlås 1700- och 1000-seriens sprutavslutningar
  • Provlås (SL) - Provlåset innehåller en på/av-sprutventil med RN-nål. Denna terminering används för headspace, insamling och lagring av miljöprover, förtrycksättning av gasformiga prover för GC-analys och provspikning. Ej autoklaverbar.
  • Nålpunktsstilar
    • Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26-22
    Specifikationer
    Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
    Material Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv)
    Nålmätare 22 G
    Diameter (engelska) Inre 0,4 tum.
    Diameter (engelska) Inre nål 0,01 tum.
    Diameter (metrisk) inre nål 0.41 mm
    Diameter (engelska) yttre nål 0,02 tum.
    Diameter (engelska) Yttre 0,53 tum
    Diameter (metrisk) Inre 10.3 mm
    Diameter (metrisk) Yttre 13.5 mm
    Diameter (metrisk) yttre nål 0.72 mm
    För användning med (applikation) Att samla in, lagra, transportera och analysera flytande eller gasformiga prover utan risk för avdunstning eller miljöförorening
    Längd (engelska) Nål 2 tum
    Produkttyp Allmän spruta
    Max. Tryck 200 psi
    Max. Temperatur (engelska) 239 °F
    Max. Temperatur (metrisk) 115 °C
    Min. Temperatur (engelska) 50 °F
    Nålpunktsnummer 2
    Min. Temperatur (metrisk) 10 °C
    Kvantitet Ea.
    Volym (metrisk) 5 ml
    Nålpunktstil Skarp, avfasad, böjd, icke-kärna
    Anslutningstyp Provlås, avtagbart