Läs mer
Hamilton™ 1700 och 1000-serien Gastight™ SampleLock™ Sprutor, 22 gauge
Beskrivning
Hamilton SampleLock sprutor låter dig samla in, lagra, transportera och analysera flytande eller gasformiga prover utan risk för förlust av avdunstning eller miljöförorening.
Sprutor finns tillgängliga i storlekar från 1mL till 100mL. En lättanvänd vridventil och ett positivt bakstopp på SampleLock förhindrar förlust av prov och utblåsning av kolven. Valfria han-luer- och hon-luer-lock-adaptergängor på SampleLock ventil som gör sprutorna kompatibla med en mängd kopplingar och kopplingar. Typiska tillämpningar är:
- Headspace-applikation
- Insamling och lagring av miljöprover
- Förtrycksättning av gasformigt prov för GC-analys
- Injektion av interna standarder genom ventilporten i prover
- Provspik
Provlås 1700- och 1000-seriens sprutavslutningar
- Provlås (SL) - Provlåset innehåller en på/av-sprutventil med RN-nål. Denna terminering används för headspace, insamling och lagring av miljöprover, förtrycksättning av gasformiga prover för GC-analys och provspikning. Ej autoklaverbar.
- Point Style 2 - Skarp, avfasad, böjd, nålspets utan kärnor rekommenderas för septumpenetrering. Tillgängliga mätare: 26-22
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Material | Borosilikatglas (fat), PTFE (tips), Rostfritt stål (kolv) |
| Nålmätare | 22 G |
| Diameter (engelska) Inre | 0,9 tum. |
| Diameter (engelska) Inre nål | 0,01 tum. |
| Diameter (metrisk) inre nål | 0.41 mm |
| Diameter (engelska) yttre nål | 0,02 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 1,07 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 23 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 27.1 mm |
| Visa mer |